Learn More
Thermo Scientific™ Test rapide d’agglutination au latex Wellcogen™ Haemophilus influenzae b
Code produit 11444089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11444089 30 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11444089 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30858801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00€
    217.35€ / 30 tests
    Économisez 159.65€
    42% de réduction
 Article restreint
En stock
Détectez rapidement les antigènes spécifiques d’Haemophilus influenzae présents dans les fluides corporels humains ou les hémocultures par agglutination au latex.
Détectez immédiatement les antigènes d’Haemophilus influenzae présents dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) humain, le sérum, l’urine ou les hémocultures à l’aide du test rapide d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Wellcogen™ Haemophilus influenzae b.
Utilisez ce test au latex rapide pour la détection qualitative de l’antigène d’Haemophilus influenzae type b, que l’on retrouve dans les liquides corporels suite à une infection ou encore dans des hémocultures.
Le réactif se compose de particules de latex de polystyrène recouvertes d’anticorps spécifiquement dirigés contre l’antigène de l’H. influenzae type b. Ces particules de latex s’agglutinent en présence d’une quantité suffisante d’antigènes homologues.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Coffret de tests Wellcogen Haemophilus influenzae b
Substances à analyser détectables Grippe - antigènes spécifiques d’Haemophilus influenzae de type b présents dans les liquides corporels ou les hémocultures
Type d’échantillon Fluides corporels, Hémoculture
Type Réactif
Quantité 30 tests