Learn More
Thermo Scientific™ Test rapide d’agglutination au latex des streptocoques du groupe B Wellcogen™
Description
Détectez directement les antigènes du Streptococcus du groupe B dans le liquide céphalorachidien humain (LCH), le sérum, l’urine ou les hémocultures à l’aide du test rapide d’agglutination au latex des streptocoques du groupe B Thermo Scientific™ Wellcogen™.
Ce test rapide d’agglutination au latex sert à la détection qualitative des antigènes de streptocoques du groupe B présents dans les fluides corporels suite à une infection, ou en hémocultures. Le réactif comprend des particules de latex de polystyrène enrobées d’anticorps spécifiquement dirigés contre l’antigène du groupe B.
Ces particules de latex s’agglutinent en présence d’une quantité suffisante d’antigènes homologues.
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Ces particules de latex s’agglutinent en présence d’une quantité suffisante d’antigènes homologues.
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Test d’agglutination au latex des streptocoques du groupe B Wellcogen |
| Marquage CE | Oui |
| Type | Kit de test de streptocoques |
| Groupe d’organismes | Groupe B |
| Quantité | 30 tests/kit |