Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de microplaques Wellwash™
Code produit 15311095 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Modèle Wellwash 1x12 IVD (non disponible aux États-Unis)
Modèle Wellwash 1x8 IVD (non disponible aux États-Unis)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15311095 Modèle Wellwash 1x12 IVD (non disponible aux États-Unis) 1 pièce
15301095 Modèle Wellwash 1x8 IVD (non disponible aux États-Unis) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Fulfills IVD Directive 98/79/EC requirements, valid only in Europe. Not for in vitro diagnostics use in North America.
Code produit 15311095 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5165080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fulfills IVD Directive 98/79/EC requirements, valid only in Europe. Not for in vitro diagnostics use in North America.
Lavez des plaques de 96 puits en toute sécurité grâce à ce laveur à barrettes pour microplaques fiable et facile à utiliser pour les applications ELISA de routine.
Lavez des plaques à 96 puits en toute sécurité grâce au laveur pour microplaques Thermo Scientific™ Wellwash™, un laveur à barrettes de microplaques fiable et facile à utiliser pour les applications ELISA de routine. Le laveur pour microplaques Wellwash offre une interface utilisateur graphique, une version multilingue et un port USB pour optimiser la facilité d’emploi et la commodité.
Simplifiez votre flux de travail ELISA à l’aide de notre guide électronique afin de voir notre gamme complète pour répondre à tous vos besoins ELISA.
Caractéristiques :
  • Grand écran couleur clair et clavier, simples et pratiques à utiliser
  • Interface utilisateur logique et intuitive, permettant de développer rapidement des protocoles
  • Logiciel d’utilisation facile à utiliser ne requérant qu’un entraînement minimal, pour un démarrage rapide
  • Flacons non pressurisés pour une utilisation en toute sécurité
  • Capteurs de niveau de liquides dans la pissette et dans le flacon de déchets pour plus de sécurité
  • Fonction d’amorce automatique pour une performance en toute sécurité
  • Couvercle antiaérosol prévenant la dissémination des agents infectieux
  • Capteur de plaque avertissant de la présence ou de l’absence de plaque
  • Le laveur Wellwash est conçu pour retirer efficacement l’excès de liquide dans les puits
  • Faibles volumes résiduels, pour une performance de lavage optimale et des résultats de tests fiables
Inclut :
Pissette de 1 x 2 litres, flacon pour déchets de 1 x 2 litres, tête de lavage de 1 x 8 L, couvercle antiaérosol
Recommandées dans les cas suivants :
Analyses basée sur la technique ELISA
Garantie: 1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision < 5 % à 300 μl, < 3 % (CV) à 300 μl (plaque à 96 puits)
Certifications/Conformité Marqué CE
Raccordements USB
Contenance flacon de lavage / déchets 1
Flacons Flacon de lavage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 2 litres
Volume distribué 50 à 400 μl
Têtes de lavage 1 x 12
Type de plaques Plaques à 96 puits
Volume résiduel <2 μl
Poids (métrique) 8 kg
Volume de lavage 50 à 1000 μl
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Dosages ELISA
Fréquence 50 / 60 Hz
Modèle Modèle Wellwash 1x12 IVD (non disponible aux États-Unis)
Lavage des cellules Non
Comprend Tête de lavage1 x 12, pissette 1 x 2 litres, flacon de récupération des déchets 1 x 2 litres, couvercle antiaérosol
Largeur (impériale) 15,2 in
Largeur (métrique) 385 mm
Hauteur (impériale) 13,6 in
Hauteur (métrique) 345 cm
Profondeur (impériale) 9.4 in
Profondeur (métrique) 240 mm
Interface d’automatisation Non
Poids (impériale) 17.6 lb
Alimentation électrique 100-240 V, 50/60 Hz
Tension 100-240 V
Volume d’amorçage 5 à 100 ml
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.