Learn More
Beschreibung
Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications. Designed for high performance and versatility, enjoy the ease of use and convenience provided through a graphical interface, local language version and USB port.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Simple d'utilisation et rapide
- Grand écran couleur et clavier simples d'utilisation et pratiques
- Affichage clair et synthétique
- Interface utilisateur logique et intuitive, permettant de développer rapidement des protocoles
- Logiciel d’utilisation facile à utiliser ne requérant qu’un entraînement minimal, pour un démarrage rapide
Des performances fiables et sécurisées
- Flacons non pressurisés pour une utilisation en toute sécurité
- Capteurs de niveau de liquides dans le flacon de lavage et dans les flacons de déchets
- Fonctions d’amorçage et de rinçage automatiques pour une performance en toute sécurité
- Couvercle antiaérosol prévenant la dissémination des agents infectieux
- Capteur de plaques avertissant de la présence ou de l’absence de plaques
Performances de lavage optimales
- Mode de balayage garantissant un volume résiduel extrêmement faible dans les puits pour des résultats de tests fiables
- Performances de lavage optimisées par le réglage des paramètres, telles que les hauteurs de distribution et d’aspiration ou encore la vitesse d’aspiration
Plus grande polyvalence
- Port USB permettant de transférer les protocoles entre plusieurs laveurs et d’imprimer des rapports et fichiers journaux
- Deux têtes de lavage à 8 cellules spécialement conçues disponibles pour le lavage cellulaire
- 2 têtes de lavage à 8 voies, 2 flacons de lavage et 1 flacon de rinçage, 2 têtes de lavage à 12 voies en option, 1 tête de lavage à 16 voies et 2 têtes de lavage à 8 cellules permettent une flexibilité accrue.
- Possibilité de raccordement à des systèmes d’automatisation
Comprend :
2 flacons de lavage de 2 L, 1 flacon de rinçage de 2 L, 1 flacon de déchets de 4 L, 2 têtes de lavage à 8 voies, un couvercle d’aérosol
Recommandées dans les cas suivants :
Analyses basées sur la technique ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Précision | < 5 % à 300 μl, avec une tête de lavage n x 8 ou n x 12 ; < 5 % à 250 μl, avec une tête de lavage 2 x 8 cellules ; < 5 % à 100 μl, avec une tête de lavage 1 x 16, < 3 % (CV) à 300 μl, avec n x 8 ou n x 12 têtes de lavage |
| Certifications/Conformité | Marqué CE |
| Raccordements | USB |
| Contenance flacon de lavage / déchets | 3 |
| Flacons | 2 flacons de lavage de 2 litres, 1 flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres |
| Volume distribué | 50 à 400 μl (96) ; 20 à 120 μl (384) |
| Têtes de lavage | Jusqu’à deux têtes de lavage de 1 x 8 et jusqu’à deux têtes de lavage de 1 x 12 en option et une tête de lavage de 2 x 8 cellules pour plaque de 96 puits ; une tête de lavage de 1 x 16 pour plaque de 384 puits |
| Type de plaques | Plaques à 96 puits, plaques à 384 puits |
| Volume résiduel | < 2 μl |
| Poids (métrique) | 9 kg |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.