Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Code produit 11708016 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Wellwash 1x12
Wellwash 1x8
Wellwash Versa 2 x 12
Wellwash Versa 2 x 8
Flacons:
2 flacons de lavage de 2 litres, 1 flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres
Flacon de lavage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 2 litres
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Flacons Conditionnement
11708016 Wellwash 1x8 Flacon de lavage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 2 litres 1 pièce
11555485 Wellwash Versa 2 x 8 2 flacons de lavage de 2 litres, 1 flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres 1 pièce
12000121 Wellwash Versa 2 x 8 2 flacons de lavage de 2 litres, 1 flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres 1 pièce
15174725 Wellwash 1x12 Flacon de lavage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 2 litres 1 pièce
15184725 Wellwash Versa 2 x 12 2 flacons de lavage de 2 litres, 1 flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11708016 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5165000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6540.00€
    3923.65€ / 1 pièces
    Économisez 2616.35€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Wash 96- or 384-well plates securely with the Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications.
Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications. Designed for high performance and versatility, enjoy the ease of use and convenience provided through a graphical interface, local language version and USB port.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Caractéristiques :
  • Grand écran couleur clair et clavier, simples et pratiques à utiliser
  • Interface utilisateur logique et intuitive, permettant de développer rapidement des protocoles
  • Logiciel d’utilisation facile à utiliser ne requérant qu’un entraînement minimal, pour un démarrage rapide
  • Flacons non pressurisés pour une utilisation en toute sécurité
  • Capteurs de niveau de liquides dans la pissette et dans le flacon de déchets pour plus de sécurité
  • Fonction d’amorce automatique pour une performance en toute sécurité
  • Couvercle antiaérosol prévenant la dissémination des agents infectieux
  • Capteur de plaque avertissant de la présence ou de l’absence de plaque
  • Le laveur Wellwash est conçu pour retirer efficacement l’excès de liquide dans les puits
  • Faibles volumes résiduels, pour une performance de lavage optimale et des résultats de tests fiables
Comprend :
1 flacon de lavage de 2 L, 1 flacon de déchets de 2 L, 1 tête de lavage de 8 L, un couvercle d’aérosol
Recommandées dans les cas suivants :
Analyses basée sur la technique ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision < 5 % à 300 μl, < 3 % (CV) à 300 μl (plaque à 96 puits)
Certifications/Conformité Marqué CE
Raccordements USB
Contenance flacon de lavage / déchets 1
Flacons Flacon de lavage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 2 litres
Volume distribué 50 à 400 μl
Têtes de lavage 1 x 8
Type de plaques Plaques à 96 puits
Volume résiduel <2 μl
Poids (métrique) 8 kg
Volume de lavage 50 à 1000 μl
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Dosages ELISA
Fréquence 50/60 Hz
Modèle Wellwash 1x8
Lavage des cellules Non
Comprend 1 flacon de lavage de 2 litres, 1 flacon de déchets de 2 litres, 1 tête de lavage de 8 litres, un couvercle d’aérosol.
Largeur (impériale) 15,2 in
Largeur (métrique) 385 mm
Hauteur (impériale) 13,6 in
Hauteur (métrique) 345 cm
Profondeur (impériale) 9,4 in
Profondeur (métrique) 240 mm
Interface d’automatisation Non
Poids (impériale) 17,6 lb
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Volume d’amorçage 5 à 100 ml
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only.