Description
Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications. Designed for high performance and versatility, enjoy the ease of use and convenience provided through a graphical interface, local language version and USB port.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Caractéristiques :
- Grand écran couleur clair et clavier, simples et pratiques à utiliser
- Interface utilisateur logique et intuitive, permettant de développer rapidement des protocoles
- Logiciel d’utilisation facile à utiliser ne requérant qu’un entraînement minimal, pour un démarrage rapide
- Flacons non pressurisés pour une utilisation en toute sécurité
- Capteurs de niveau de liquides dans la pissette et dans le flacon de déchets pour plus de sécurité
- Fonction d’amorce automatique pour une performance en toute sécurité
- Couvercle antiaérosol prévenant la dissémination des agents infectieux
- Capteur de plaque avertissant de la présence ou de l’absence de plaque
- Le laveur Wellwash est conçu pour retirer efficacement l’excès de liquide dans les puits
- Faibles volumes résiduels, pour une performance de lavage optimale et des résultats de tests fiables
Comprend :
1 flacon de lavage de 2 L, 1 flacon de déchets de 2 L, 1 tête de lavage de 8 L, un couvercle d’aérosol
Recommandées dans les cas suivants :
Analyses basée sur la technique ELISA
Spécification
Spécification
| Précision | < 5 % à 300 μl, < 3 % (CV) à 300 μl (plaque à 96 puits) |
| Certifications/Conformité | Marqué CE |
| Raccordements | USB |
| Contenance flacon de lavage / déchets | 1 |
| Flacons | Flacon de lavage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 2 litres |
| Volume distribué | 50 à 400 μl |
| Têtes de lavage | 1 x 12 |
| Type de plaques | Plaques à 96 puits |
| Volume résiduel | <2 μl |
| Poids (métrique) | 8 kg |
| Afficher plus |
For Research Use Only.