Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Code produit 15184725 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Wellwash 1x12
Wellwash 1x8
Wellwash Versa 2 x 12
Wellwash Versa 2 x 8
Flacons:
2 flacons de lavage de 2 litres, 1 flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres
Flacon de lavage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 2 litres
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Flacons unitSize
15184725 Wellwash Versa 2 x 12 2 flacons de lavage de 2 litres, 1 flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres 1 pièce
11708016 Wellwash 1x8 Flacon de lavage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 2 litres 1 pièce
11555485 Wellwash Versa 2 x 8 2 flacons de lavage de 2 litres, 1 flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres 1 pièce
15174725 Wellwash 1x12 Flacon de lavage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 2 litres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15184725 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5165050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9380.00€
    5627.65€ / 1 pièces
    Économisez 3752.35€
    40% de réduction
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Wash 96- or 384-well plates securely with the Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications.
Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications. Designed for high performance and versatility, enjoy the ease of use and convenience provided through a graphical interface, local language version and USB port.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Simple d'utilisation et rapide
  • Grand écran couleur et clavier simples d'utilisation et pratiques
  • Affichage clair et synthétique
  • Interface utilisateur logique et intuitive, permettant de développer rapidement des protocoles
  • Logiciel d’utilisation facile à utiliser ne requérant qu’un entraînement minimal, pour un démarrage rapide
Des performances fiables et sécurisées
  • Flacons non pressurisés pour une utilisation en toute sécurité
  • Capteurs de niveau de liquides dans le flacon de lavage et dans les flacons de déchets
  • Fonctions d’amorçage et de rinçage automatiques pour une performance en toute sécurité
  • Couvercle antiaérosol prévenant la dissémination des agents infectieux
  • Capteur de plaques avertissant de la présence ou de l’absence de plaques
Performances de lavage optimales
  • Mode de balayage garantissant un volume résiduel extrêmement faible dans les puits pour des résultats de tests fiables
  • Performances de lavage optimisées par le réglage des paramètres, telles que les hauteurs de distribution et d’aspiration ou encore la vitesse d’aspiration
Plus grande polyvalence
  • Port USB permettant de transférer les protocoles entre plusieurs laveurs et d’imprimer des rapports et fichiers journaux
  • Deux têtes de lavage à 8 cellules spécialement conçues disponibles pour le lavage cellulaire
  • 2 têtes de lavage à 8 voies, 2 flacons de lavage et 1 flacon de rinçage, 2 têtes de lavage à 12 voies en option, 1 tête de lavage à 16 voies et 2 têtes de lavage à 8 cellules permettent une flexibilité accrue.
  • Possibilité de raccordement à des systèmes d’automatisation
Comprend :
2 flacons de lavage de 2 L, 1 flacon de rinçage de 2 L, 1 flacon de déchets de 4 L, 2 têtes de lavage à 8 voies, un couvercle d’aérosol
Recommandées dans les cas suivants :
Analyses basées sur la technique ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision < 5 % à 300 μl, avec une tête de lavage n x 8 ou n x 12 ; < 5 % à 250 μl, avec une tête de lavage 2 x 8 cellules ; < 5 % à 100 μl, avec une tête de lavage 1 x 16, < 3 % (CV) à 300 μl, avec n x 8 ou n x 12 têtes de lavage
Certifications/Conformité Marqué CE
Raccordements USB
Contenance flacon de lavage / déchets 3
Flacons 2 flacons de lavage de 2 litres, 1 flacon de rinçage de 2 litres, flacon de récupération des déchets de 4 litres
Volume distribué 50 à 400 μl (96) ; 20 à 120 μl (384)
Têtes de lavage Jusqu’à deux têtes de lavage de 1 x 12 et jusqu’à deux têtes de lavage de 1 x 8 en option et une tête de lavage de 2 x 8 cellules pour plaque de 96 puits ; une tête de lavage de 1 x 16 pour plaque de 384 puits
Type de plaques Plaques à 96 puits, plaques à 384 puits
Volume résiduel < 2 μl
Poids (métrique) 9 kg
Volume de lavage 50 à 1 000 μl (96) ; 20 à 300 μl (384)
Volume de rinçage 5 à 100 ml
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Analyses basée sur la technique ELISA ; lavage de cellules
Fréquence 50/60 Hz
Modèle Wellwash Versa 2 x 12
Lavage des cellules Oui
Comprend 2 pissettes de 2 L, 1 flacon de rinçage de 2 L, 1 flacon de déchets de 4 L, deux têtes de lavage 2 x 12 et un couvercle d’aérosol
Largeur (impériale) 15,2 in
Largeur (métrique) 385 mm
Hauteur (impériale) 13,6 in
Hauteur (métrique) 345 mm
Profondeur (impériale) 9,4 in
Profondeur (métrique) 240 mm
Interface d’automatisation Oui (USB ou RS-232C)
Poids (impériale) 20 lb
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Volume d’amorçage 5 à 100 ml
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only.