Learn More
Invitrogen™ WesternDot™ 625 Western Blot Kits
Code produit 10062623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réactivité:
Lapin
Souris
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réactivité Conditionnement
10062623 Souris 1 pièce
10469433 Lapin 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10062623 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur W10132
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les kits de transfert Western WesternDot 625 associent les propriétés uniques des nanocristaux Qdot 625 à l’interaction streptavidine-biotine de haute affinité pour permettre une détection simple et très sensible des protéines sur les transferts Western.
Les kits de transfert Western WesternDot 625 associent les propriétés uniques des nanocristaux Qdot 625 à l’interaction streptavidine-biotine de haute affinité pour permettre une détection simple et très sensible des protéines sur les transferts Western. Les kits WesternDot contiennent des réactifs optimisés, prêts à l’emploi ou prêts à diluer pour l’immunodétection sensible des protéines immobilisées sur les membranes de nitrate de cellulose (NC) ou de difluorure de polyvinylidène (PVDF).
Les kits de transfert Western WesternDot 625 utilisent des nanocristaux Qdot 625 extrêmement brillants et incluent des réactifs pour effectuer une imagerie sensible des protéines avec des anticorps primaires de souris ou de lapin.
Caractéristiques :
• Les performances de détection et la facilité d’utilisation dépassent les méthodes existantes basées sur ECL
• Utilisez le conjugué de streptavidine Qdot 625 extrêmement brillant pour permettre l’imagerie directe des transferts tout en économisant du temps et de l’argent lors de l’optimisation de multiples expositions au film dans l’obscurité
• Contient suffisamment de réactifs pour 20 transferts sur mini-gel (7 x 10 cm/transfert)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Tampon de blocage WesternDot™, composant A
• Tampon de lavage, composant B
• Anti-IgG de souris de chèvre Biotine-XX (H+L), composant C
• Conjugué de streptavidine Qdot™ 625, composant D
• Boîte de coloration WesternDot™, composant E
Stocker à 4°C, ne pas congeler.
Emplacement de détection Détection sur transfert
Couleur Rouge
Méthode de détection Fluorescence
Marqueur ou colorant Qdot 625
Type d’étiquette Nanocristaux Qdot
Quantité 1 kit
Réactivité Souris
Type d’échantillon Protéines, extraits cellulaires
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Kit de transfert Western anti-IgG de souris pour chèvre 625
À utiliser avec (équipement) IBlot, imageur photographique