Learn More
Kimberly-Clark™ Seau distributeur d'essuyeurs en rouleau Kimtech™ WetTask™
Code produit 15391978 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Autonome
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
15391978 Autonome 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15391978 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7919
Expédition estimée: 04-12-2026
Kimtech™ WetTask™ Seau distributeur de lingettes en rouleau, idéal pour les environnements industriels et de soins de santé à forte activité.
  • Système d’essuyage rechargeable et hermétique utilisant des chiffons prétrempés pour aider à gérer le coût des solvants et des désinfectants
  • Améliore la sécurité en réduisant les déversements
  • Idéal pour : l’essuyage et la préparation de surfaces industrielles et médicales à l’aide du solvant, produit chimique ou détergent de votre choix
  • Grand rouleau perforé adapté aux endroits fréquentés
  • Peut être utilisé avec toute une gamme de systèmes de distribution mobiles ou montés pour aider à contrôler l’utilisation et à réduire le gaspillage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Godet pour distributeur
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 44,5 x 35 cm
Longueur (impériale) 17,5 in
Longueur (métrique) 44,5 cm
Largeur (impériale) 8,7 in
Largeur (métrique) 22 cm
Hauteur (impériale) 13,8 in
Hauteur (métrique) 35 cm
Capacité Lingettes
Matériau Plastique
Mounting Autonome
No. of Compartments 1
Product Style Haut ouvert