Learn More
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 1
Code produit 10387291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 cm
25 cm
57 cm
100 m
Largeur (métrique):
2 cm
3,8 cm
4 cm
20 cm
25 cm
46 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Format Conditionnement
10387291 100 m 4 cm Rouleau 1 pièce
11390724 20 cm 20 cm Feuille 100 pièces
11310734 57 cm 46 cm Feuille 100 pièces
11320724 100 m 2 cm Rouleau 1 pièce
11388804 100 m 3,8 cm Rouleau 1 pièce
11300734 25 cm 25 cm Feuille 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10387291 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 3001652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.10€
    56.17€ / 1 pièces
    Économisez 8.93€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie Whatman™ 1 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.Le papier de chromatographie Whatman™ 1 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif. Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques de chromatographie, ce qui garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire essentielles aux séparations chimiques.
  • Épaisseur type : 0,18mm
  • Débit linéaire : 130 mm/30 min.
  • Surface lisse
  • Pour les séparations analytiques générales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau de chromatographie sur cellulose 1 Chr est un papier de 0,18 mm destiné aux séparations analytiques générales.
Dimensions (L x l) 4,0 cm x 100 m (1,57 po x 328,0 pi)
Épaisseur du film 0,18 mm
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Pour les séparations analytiques générales
Format Rouleau
Qualité Qualité 1 Chr
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 1,57 in
Largeur (métrique) 4 cm
Débit 130 mm/30 min.
Longueur (métrique) 100 m