Learn More
Cytiva™ Papier de chromatographie Whatman™ Chr 17
Description
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie Whatman™ 17 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif. Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques de chromatographie, ce qui garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire essentielles aux séparations chimiques.
- Épaisseur type : 0,92mm
- Débit linéaire type : 190 mm / 30 min.
- Surface lisse
- Convient aux chargements les plus lourds, à la chromatographie préparative sur papier et à l’électrophorèse
Specifications
Specifications
| Description | Le rouleau de chromatographie en cellulose 17 Chr est un papier très absorbant de 0,92 mm destiné à la chromatographie préparative sur papier et à l’électrophorèse. |
| Dimensions (L x l) | 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 po) |
| Épaisseur du film | 0,92 mm |
| Finition | Lisse |
| À utiliser avec (application) | Convient aux chargements les plus lourds et excellent choix pour la chromatographie préparative sur papier et l’électrophorèse |
| Format | Feuille |
| Qualité | Qualité 17 Chr |
| Matériau | Cellulose |
| Largeur (impériale) | 18,1 in |
| Largeur (métrique) | 46 cm |
| Show More |