Learn More
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 17
Code produit 11398844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
7 cm
57 cm
Largeur (métrique):
9 cm
46 cm
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
11398844 7 cm 9 cm 100 pièces
11350734 57 cm 46 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398844 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 3017820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.15€
    88.29€ / 100 pièces
    Économisez 2.86€
    3% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie Whatman™ 17 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie Whatman™ 17 Chr est par ailleurs largement utilisé pour le transfert des protéines et des acides nucléiques.
Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif. Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques de chromatographie, ce qui garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire essentielles aux séparations chimiques.
  • Épaisseur type : 0,92mm
  • Débit linéaire type : 190 mm / 30 min.
  • Surface lisse
  • Convient aux chargements les plus lourds, à la chromatographie préparative sur papier et à l’électrophorèse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau de chromatographie en cellulose 17 Chr est un papier très absorbant de 0,92 mm destiné à la chromatographie préparative sur papier et à l’électrophorèse.
Dimensions (L x l) 7 x 9 cm (2,7 x 3,54 po)
Épaisseur du film 0,92 mm
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Convient aux chargements les plus lourds et excellent choix pour la chromatographie préparative sur papier et l’électrophorèse
Format Feuille
Qualité Qualité 17 Chr
Longueur (impériale) 2,7 in
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 3,54 in
Largeur (métrique) 9 cm
Débit 190 mm/30 min.
Longueur (métrique) 7 cm