Learn More
Cytiva Papier de séparation de phase jetable 1PS Whatman™
Code produit 10272081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Conditionnement:
100 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Conditionnement
10272081 150 mm 100 pièces
11320664 90 mm 100 pièces
11330664 110 mm 100 pièces
11340664 125 mm 100 pièces
11318854 240 mm 100 pièces
11360664 185 mm 100 pièces
11310664 70 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10272081 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2200150
En stock
Crée un filtre hydrophobe capable de remplacer l’ampoule à décanter dans certaines applications. Le papier séparateur de phases jetable Whatman™ 1PS est imprégné de silicone stable pour permettre le passage des phases de solvant tout en retenant les
Laisse passer les phases de solvant organique plus légères ou plus lourdes que l’eau mais retient la phase d’eau.
  • Hydrophobe
  • Utiliser plié dans un entonnoir conique
  • Jetable
  • Élimine le besoin de lavage et de séchage des entonnoirs de séparation, contamination croisée
Informations sur la commande
En cercles de 7 à 24 cm de diamètre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Fibre de verre/silicone
À utiliser avec (application) Séparation en phase liquide
Nb par paquet 100/boîte
Type Papier séparateur
Volume (impérial) 2,53 oz.
Volume (métrique) 75 ml
Diamètre (impériale) intérieur 5,9 in
Diamètre (métrique) intérieur 150 mm