Learn More
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 3
Description
- Épaisseur type : 0,36mm
- Débit linéaire type : 130 mm / 30 min.
- Applications générales avec charges de solutés moyennes/lourdes
Specifications
Specifications
| Description | Les feuilles de chromatographie en cellulose grade 3 Chr sont en papier de 0,36 mm et sont prévues pour des applications générales avec des charges de soluté moyennes/lourdes. |
| Dimensions (L x l) | 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 po) |
| Épaisseur du film | 0,36 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications générales avec des charges de solutés moyennes/lourdes, fréquemment utilisée pour la séparation des composés inorganiques et pour l’électrophorèse |
| Format | Feuille |
| Qualité | Qualité 3 Chr |
| Matériau | Cellulose |
| Largeur (impériale) | 18,1 in |
| Largeur (métrique) | 46 cm |
| Débit | 130 mm/30 min. |
| Show More |