Learn More
Cytiva™ Papier de chromatographie Whatman™ Chr 31ET
Code produit 11999347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
1000 feuilles
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
11999347 1000 feuilles 1000 pièces
11378904 Feuille -
11338904 Rouleau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11999347 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 3031901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00€
    92.47€ / 1000 pièces
    Économisez 7.53€
    7% de réduction
En stock
Cellulose pure produite à partir de linters de coton sans additifs
  • Épaisseur type : 0,50mm
  • Débit linéaire type : 225 mm / 30 min.
  • Surface lisse
  • Application principale en électrophorèse de grosses molécules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau de chromatographie en cellulose 31 ET Chr est un papier de 0,50 mm extrêmement rapide pour l’électrophorèse de molécules de grande taille.
Dimensions (L x l) 2 x 5 cm (0,7 x 1,96 po)
Épaisseur du film 0,5 mm
Finition Souple
À utiliser avec (application) Pour l’électrophorèse de grandes molécules
Format 1000 feuilles
Qualité Grade 31 ET Chr
Matériau Cellulose
Débit 225 mm/30 min.