Learn More
Cytiva Papier de chromatographie 3MM Chr Whatman™
Code produit 10154153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10,16 cm
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
100 m
Largeur (métrique):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Format Conditionnement
10154153 10,16 cm 13,34 cm Feuille 100 pièces
11330744 57 cm 46 cm Feuille 100 pièces
11895375 100 m 2 cm Rouleau 1 pièce
11348924 17,5 cm 15 cm Feuille 100 pièces
11975194 34 cm 18 cm Feuille 100 pièces
11919197 45 cm 35 cm Feuille 100 pièces
11358934 100 m 7,5 cm Rouleau 1 pièce
10441412 100 m 10 cm Rouleau 1 pièce
11338934 100 m 12,5 cm Rouleau 1 pièce
11380734 100 m 15 cm Rouleau 1 pièce
11390734 100 m 19 cm Rouleau 1 pièce
11300744 100 m 23 cm Rouleau 1 pièce
11310744 100 m 27 cm Rouleau 1 pièce
11320744 20 cm 20 cm Feuille 100 pièces
10211031 68 cm 58 cm Feuille 100 pièces
11378924 25 cm 20 cm Feuille 100 pièces
11929197 14 cm 12 cm Feuille 100 pièces
11939197 14 cm 11 cm Feuille 100 pièces
11328934 15,2 cm 20,3 cm Feuille 100 pièces
11949197 20 cm 15 cm Feuille 100 pièces
11955477 41 cm 26 cm Feuille 100 pièces
11948915 43 cm 35 cm Feuille 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 10154153 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 30306189
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.70€
    25.00€ / 100 pièces
    Économisez 8.70€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Entièrement fabriqué à partir de linters de coton haute qualité sans additifs et spécifiquement testé pour les techniques de chromatographie. Le papier de chromatographie Whatman™ de grade 3MM Chr garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
Entièrement fabriqué à partir de linters de coton haute qualité sans additifs et spécifiquement testé pour les techniques de chromatographie. Le papier de chromatographie Whatman™ de grade 3MM Chr garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
  • Surface lisse
  • Aucun additif pour la “fabrication du papier”—la pureté organique finale de ces papiers de chromatographie représente le plus haut niveau qui puisse être atteint sans oxydation ni dégradation des fibres de cellulose
  • Débit : 130 mm/30 min. (eau)
  • Épaisseur moyenne : 0,34mm
  • Largement utilisé pour l’électrophorèse, la chromatographie générale et les applications de transfert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Papier 3 MM Chr Whatman de 0,34 mm d’épaisseur moyenne
Dimensions (L x l) 10,16 x 13,34 cm (4 x 5,25 po.)
Épaisseur du film 0,34 mm
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Pour l’électrophorèse, la chromatographie et les applications de transfert
Format Feuille
Qualité 3 MM Chr
Longueur (impériale) 4 x 5,25 po.
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 5,25 in
Largeur (métrique) 13,34 cm
Débit 130 mm/30 min.
Longueur (métrique) 10,16 cm