Learn More
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 4
Code produit 11340734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
46 cm
100 m
Largeur (métrique):
2 cm
57 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 rouleau
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Format Conditionnement
11340734 46 cm 57 cm Feuille 100 pièces
11398934 100 m 2 cm Rouleau 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11340734 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 3004917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    287.00€ / 100 pièces
    Économisez 10.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour la chromatographie de routine et / ou répétitive avec des charges de soluté relativement faibles
  • Cellulose pure produite à partir de linters de coton sans additifs
  • Épaisseur type : 0,21mm
  • Débit linéaire type : 180 mm / 30 min.
  • Surface lisse
  • Recommandé lorsque la vitesse est importante et qu’une résolution très élevée n’est pas nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau de chromatographie en cellulose grade 4 Chr est un papier de 0,21 mm prévu pour la chromatographie de routine et/ou répétitive lorsque les charges sont relativement faibles.
Dimensions (L x l) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 po)
Épaisseur du film 0,21 mm
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie de routine et/ou répétitive avec charges de soluté relativement faibles
Format Feuille
Qualité Qualité 4 Chr
Longueur (impériale) 18,11 in
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 22,4 in
Largeur (métrique) 57 cm
Débit 180 mm/30 min.
Longueur (métrique) 46 cm