Learn More
Cytiva Papier de chromatographie Whatman™ Chr 4
Code produit 11398934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
46 cm
100 m
Largeur (métrique):
2 cm
57 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 rouleau
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Format Conditionnement
11398934 100 m 2 cm Rouleau 1 rouleau
11340734 46 cm 57 cm Feuille 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398934 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 3004614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.60€
    35.67€ / 1 rouleaux
    Économisez 2.93€
    7% de réduction
En stock
Idéal pour la chromatographie de routine et / ou répétitive avec des charges de soluté relativement faibles
  • Cellulose pure produite à partir de linters de coton sans additifs
  • Épaisseur type : 0,21mm
  • Débit linéaire type : 180 mm / 30 min.
  • Surface lisse
  • Recommandé lorsque la vitesse est importante et qu’une résolution très élevée n’est pas nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau de chromatographie en cellulose grade 4 Chr est un papier de 0,21 mm prévu pour la chromatographie de routine et/ou répétitive lorsque les charges sont relativement faibles.
Dimensions (L x l) 100 m x 2,0 cm (328,0 pi x 0,78 in)
Épaisseur du film 0,21 mm
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie de routine et/ou répétitive avec charges de soluté relativement faibles
Format Rouleau
Qualité Qualité 4 Chr
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 0,78 in
Largeur (métrique) 2 cm
Débit 180 mm/30 min.
Longueur (métrique) 100 m