Learn More
Cytiva Membranes en nitrate de cellulose AE98 Whatman
Code produit 15843704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
25mm x 50mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15843704 25mm x 50mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15843704 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10549916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    296.39€ / 1 pièces
    Économisez 28.61€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Recommandés pour la majorité des applications de routine
  • Fabriqués dans des conditions de salle blanche strictes
  • Peuvent remplacer directement les filtres à membrane à usage général
  • Liaison protéique élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Membranes en nitrate de cellulose AE98
Matériau Nitrate de cellulose
À utiliser avec (application) Applications de filtration de routine
Dimensions (L x l) 25mm x 50mm
compliance-icons
Identifiant produit
  • AE98 membrane, cellulose nitrate, 25mm x 50m
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose