Learn More
Cytiva Disques de dosage d’antibiotiques Whatman™
Code produit 11350654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6 mm
13 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11350654 13 mm 1000 pièces
11340654 6 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11350654 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2017013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    241.00€ / 1000 pièces
    Économisez 8.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés en conjonction avec la méthode Kirby-Bauer d’analyse des antibiotiques. Les disques de dosage d’antibiotiques Whatman™ déterminent le type d’agent causal des maladies infectieuses et leur sensibilité aux antibiotiques et aux agents chimiothérapeutiques.
Utilisés avec la méthode Kirby-Bauer d’essais antibiotiques. Les disques de dosage d’antibiotiques Whatman™ déterminent le type d’agent causal des maladies infectieuses et leur sensibilité aux antibiotiques et aux agents chimiothérapeutiques.
Les disques de dosage d’antibiotiques sont utilisés pour déterminer le type d’agent causal des maladies infectieuses et pour vérifier leur sensibilité aux antibiotiques et aux agents chimiothérapeutiques in vitro au moyen de la méthode de détermination de la zone d’inhibition.
  • À utiliser avec la méthode Kirby-Bauer d’analyse des antibiotiques
  • Permettent une chimiothérapie rationnelle et sélective
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Disques pour dosage d’antibiotiques
Type de test Maladies infectieuses, Sensibilité à la sensibilité aux antibiotiques
Type d’emballage 1 000 disques/boîte.
Quantité 1000 paquet
Diamètre (métrique) 13 mm