Learn More
Cytiva IFD aqueux Whatman™ 0,2 μm, 50 mm, nylon
Description
- Plus rapide que les méthodes traditionnelles de préparation de phase mobile HPLC, ce qui permet de gagner du temps en laboratoire
- Assure une filtration pure des phases mobiles aqueuses sans équipement de dégazage coûteux
- La structure en polypropylène résistant aux produits chimiques permet une filtration fiable
- Peut être testé avec intégrité grâce à la méthode du point de bulle
- Comprend les raccords d’extrémité - pour les pièces de rechange, voir notre kit de raccords d’extrémité IFD
Spécification
Spécification
| Description | Filtre aqueux IFD, 0,2 mu;m, 50 mm, nylon (10 pièces) |
| Porosité | 0,2 μm |
| Zone de filtration | 16 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Dégazeurs à filtre en ligne aqueux et solvant IFD Whatman |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Raccord d’entrée (métrique) | Tubulure de 0,8 à 4 mm |
| Nb par paquet | 10 |
| Type | Filtre aqueux IFD |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |