Learn More
Cytiva Feuilles protectrices de surface Whatman™ Benchkote Plus
Code produit 11310674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 x 600 mm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11310674 500 x 600 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11310674 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 23016150
En stock
Protège de nombreuses sources courantes de la contamination en laboratoire, telles que les sources impliquant des matières dangereuses sur des paillasses d’espace de travail commun. Le revêtement de paillasse Whatman™ Benchkote Plus peut également faciliter l’élimination des matières dangereuses.
  • Fort : le protecteur de surface Benchkote Plus est solide et résiste aux déchirures qu’il soit humide ou sec
  • Faciles à utiliser : vous pouvez écrire avec de l’encre ou un stylo sur la surface blanche et lisse qui reste bien à plat
  • Nettoyage : adapté à la saturation avec un désinfectant pour protéger les paillasses où des agents pathogènes et d’autres bactéries sont présents
  • Jetable : le papier de paillasses Benchkote Plus peut être incinéré après utilisation
  • Combustion sûre : la couche en polyéthylène est rapidement brulée lors de l’incinération et ne fond pas ou ne coule pas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protecteur de surface
Matériau Polyéthylène
Absorbance 0,75 l/m2
Longueur (impériale) 19 in
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (impériale) 23 po
Largeur (métrique) 600 mm
Dimensions (L x l) 500 x 600 mm
À utiliser avec (application) Adaptés à la saturation avec un désinfectant
Quantité 50 feuilles