Learn More
Cytiva Tampons protecteurs de surface Whatman™ Benchkote
Code produit 13484547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
460 x 570 mm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
13484547 460 x 570 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13484547 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2300594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    204.00€ / 50 pièces
    Économisez 44.00€
    17% de réduction
En stock
Réduisez le désordre et la contamination en cas de déversement. Le protecteur de surface Whatman™ Benchkote comporte une couche de papier de laboratoire absorbant, lisse et de haute qualité qui absorbe les liquides répandus. Une seconde couche en PE
  • Fort : le protecteur de surface Benchkote est solide et résiste aux déchirures qu’il soit humide ou sec.
  • Faciles à utiliser : vous pouvez écrire avec de l’encre ou un stylo sur la surface blanche et lisse qui reste bien à plat
  • Nettoyage : adapté à la saturation avec un désinfectant pour protéger les paillasses où des agents pathogènes et d’autres bactéries sont présents
  • Jetable : le papier Benchkote peut être incinéré après utilisation
  • Combustion sûre : la couche en polyéthylène est rapidement brulée lors de l’incinération et ne fond pas ou ne coule pas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protecteur de surface
Matériau Polyéthylène
Longueur (impériale) 22,5 in
Longueur (métrique) 460 mm
Largeur (impériale) 18 po
Largeur (métrique) 570 mm
Dimensions (L x l) 460 x 570 mm
Matière absorbante Polyéthylène
Épaisseur 0,22mm
Quantité 50 tampons