Learn More
Cytiva Bobine protectrice de surface Whatman™ Benchkote™
Code produit 11380664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
460 mm x 50 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11380664 460 mm x 50 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11380664 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2300731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00€
    225.00€ / 1 pièces
    Économisez 85.00€
    27% de réduction
En stock
Réduisez le désordre et la contamination en cas de déversement. Le protecteur de surface Whatman™ Benchkote comporte une couche de papier de laboratoire absorbant, lisse et de haute qualité qui absorbe les liquides répandus. Une seconde couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse.
  • Fort : le protecteur de surface Benchkote est solide et résiste aux déchirures qu’il soit humide ou sec.
  • Faciles à utiliser : vous pouvez écrire avec de l’encre ou un stylo sur la surface blanche et lisse qui reste bien à plat
  • Nettoyage : adapté à la saturation avec un désinfectant pour protéger les paillasses où des agents pathogènes et d’autres bactéries sont présents
  • Jetable : le papier Benchkote peut être incinéré après utilisation
  • Combustion sûre : la couche en polyéthylène est rapidement brulée lors de l’incinération et ne fond pas ou ne coule pas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protecteur de surface
Matériau Polyéthylène
Absorbance 0,75 L/m2
Longueur (impériale) 18 po
Longueur (métrique) 460 mm
Largeur (impériale) 164 pieds
Largeur (métrique) 50 m
Dimensions (L x l) 460 mm x 50 m
À utiliser avec (application) Adaptés à la saturation avec un désinfectant
Quantité 1 pièce