Learn More
Cytiva Protecteur de surface en rouleaux Whatman™ Benchkote™
Code produit 10144861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
580 mm x 50 m
920 mm x 50 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10144861 580 mm x 50 m 1 pièce
10008000 920 mm x 50 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10144861 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 23016160
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Revêtus d’une couche imperméable de PE qui empêche les liquides de se répandre sur les paillasses. Les protecteurs de surface Whatman™ Benchkote™ peuvent être saturés avec un désinfectant.
Réduisez le désordre et la contamination en cas de déversement. Le protecteur de surface Whatman™ Benchkote comporte une couche de papier de laboratoire absorbant, lisse et de haute qualité qui absorbe les liquides répandus. Une seconde couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse.
  • Fort : le protecteur de surface Benchkote est solide et résiste aux déchirures qu’il soit humide ou sec.
  • Faciles à utiliser : vous pouvez écrire avec de l’encre ou un stylo sur la surface blanche et lisse qui reste bien à plat
  • Nettoyage : adapté à la saturation avec un désinfectant pour protéger les paillasses où des agents pathogènes et d’autres bactéries sont présents
  • Jetable : le papier Benchkote peut être incinéré après utilisation
  • Combustion sûre : la couche en polyéthylène est rapidement brulée lors de l’incinération et ne fond pas ou ne coule pas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protecteur de surface
Matériau Polyéthylène
Absorbance 0,75 l/m2
Longueur (impériale) 23 in
Longueur (métrique) 580 mm
Largeur (impériale) 164 pieds
Largeur (métrique) 50 m
Dimensions (L x l) 580 mm x 50 m
À utiliser avec (application) Adapté à la saturation avec un désinfectant
Quantité À l’unité