Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de grade GF/C
Code produit 11320584
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
21 mm
24 mm
25 mm
32 mm
37 mm
42,5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
70 mm
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
150 mm
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac
Quantité:
100 pièces
400 pièces
Conditionnement:
100 pièces
400 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement Quantité unitSize
11320584 21 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11330584 24 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11340584 25 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11350364 25 mm En vrac 400 pièces 400 pièces
12455312 32 mm En vrac 100 pièces -
11360364 37 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11350584 42,5 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11360584 47 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11370584 50 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11380584 55 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
10261601 70 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11300594 90 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11330364 100 mm Emballage individuel 100 pièces 100 pièces
11320364 100 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11310594 110 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11320594 125 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
11330594 150 mm En vrac 100 pièces 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 11320584 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 1822021
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Combinent rétention des particules fines et débit élevé. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™ de type GF/C sont parfaitement adaptés à la collecte des solides en suspension dans l’eau potable ainsi que des déchets naturels et indus
Combinent rétention des particules fines et débit élevé.Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™ de type GF/C sont parfaitement adaptés à la collecte des solides en suspension dans l’eau potable ainsi que des déchets naturels et indust
Whatman Les filtres en microfibres de verre sans liant présentent une faible résistance à l'écoulement du fluide et une capacité de charge particulaire élevée. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à 500 °C. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet de réaliser des tests ponctuels et des méthodes de comptage par scintillation liquide.
Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
  • Vitesse moyenne à élevée, grande capacité de charge
  • Débit d’air : 6,7 s/100 ml
  • Surveillance de l’air
  • Clarification de liquides aqueux contenant des niveaux faibles à moyens de particules fines
  • Récolte de cellules
  • Numération par scintillation liquide
  • Chimie et biochimie marine
  • Procédures de radio-immunodosage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids de base 53 g/m2
Description Les filtres GE Whatman en microfibre de verre de qualité GF/C offrent un bon débit et une bonne capacité de charge qui facilitent l’analyse des solides totaux en suspension.
Format Disque
Matériau Verre borosilicaté
Particle Retention 1,2 μm
Débit 10,5 s/100 ml
À utiliser avec (application) Largement utilisé pour la récolte de cellules, la numération par scintillation liquide et les dosages de liaison lorsqu’une capacité de charge supplémentaire est requise. Particulièrement adapté à une utilisation dans des applications impliquant la filtration de l’air et pour l’analyse gravimétrique des matériaux volatils où l’inflammation est
Qualité Grade GF/C
Conditionnement En vrac
Quantité 100 pièces
Forme Cercle
Température (impériale) max. 932°F
Température (métrique) Max 500°C
Épaisseur (impériale) 0,01 in
Épaisseur (métrique) 260 μm
Type Filtre
Vitesse de l’écoulement d’eau 105 ml/min
Diamètre (impériale) 0,82 in
Diamètre (métrique) 21 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • FILTER GLASS CIRCLE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.