Learn More
Cytiva Whatman™ Capsules à charbon actif à usage unique Carbon-Cap
Code produit 11314614
Change view
Click to view available options
Zone de filtration:
26000 m2
82 000 m2
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Zone de filtration unitSize
11314614 26000 m2 1 pièce
10526921 82 000 m2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314614 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 67047500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplies de charbon actif granulaire extrêmement pur et efficace lavé à l’acide. Les capsules de charbon actif à usage unique Whatman™ Carbon-Cap sont idéales pour l’adsorption des produits organiques dans l’air et l’élimination des couleurs, des pr
  • Élimine les odeurs organiques, la couleur et les colloïdes de l’eau et de l’air
  • Le charbon actif et la membrane de filtre HEPA plissé retiennent 99,97 % des particules de 0,3 μm
  • Pression maximale du boîtier : 4,1 bar (60 psi)
  • Carbon-Cap75 offre une surface de charbon actif de 26 000 m2
  • Carbon-Cap150 offre une surface de filtration équivalente à 82 000 m2
Applications :
Pour l’élimination des fumées et de l’huile en sortie de pompe à vide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Carbon Cap 75, filtre à capsule au charbon actif (1 pièce)
Jetable Usage unique
Matériau Charbon actif
Zone de filtration 26000 m2
À utiliser avec (application) Pour la purification de l’eau, des produits chimiques et des réactifs
Matériau de boîtiers Polypropylène
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type Capsule