Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Disques à membrane de filtration
- Cytiva Membranes en acétate de cellulose Whatman™
Cytiva Membranes en acétate de cellulose Whatman™
Code produit 11385344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
1,2 μm
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
47 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Type de membrane:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
5 pièces
50 pièces
20 product options available for selection
| Code produit | Porosité | Diamètre (métrique) | Type de membrane | Stérilité | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11385344 | 0,8 μm | 47 mm | ST 68 | Non stérile | 100 pièces |
| 11313425 | 1,2 μm | 47 mm | ST 69 | Non stérile | 100 pièces |
| 11329024 | 0,45 μm | 25 mm | OE 67 | Non stérile | 100 pièces |
| 11309024 | 0,45 μm | 13 mm | OE 67 | Non stérile | 100 pièces |
| 11349024 | 0,45 μm | 50 mm | OE 67 | Non stérile | 100 pièces |
| 11399014 | 0,45 μm | 110 mm | OE 67 | Non stérile | - |
| 11319024 | 0,45 μm | 142 mm | OE 67 | Non stérile | 25 pièces |
| 11359024 | 0,45 μm | 85 mm | OE 67 | Non stérile | 50 pièces |
| 11335354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Non stérile | - |
| 11345354 | 0,2 μm | 50 mm | OE 66 | Non stérile | 100 pièces |
| 11355354 | 0,2 μm | 110 mm | OE 66 | Non stérile | 50 pièces |
| 11375354 | 0,2 μm | 293 mm | OE 66 | Non stérile | 25 pièces |
| 11385354 | 0,2 μm | 47 mm | OE 66 | Stérile | 100 pièces |
| 11344814 | 0,45 μm | 25 mm | ST 69 | Non stérile | 100 pièces |
| 11364814 | 0,2 μm | 47 mm | ST 69 | Non stérile | 100 pièces |
| 10265591 | 0,45 μm | 47 mm | ST 69 | Non stérile | - |
| 11325354 | 0,2 μm | 25 mm | OE 66 | Non stérile | 100 pièces |
| 11339024 | 0,45 μm | 47 mm | OE 67 | Non stérile | 100 pièces |
| 11365354 | 0,2 μm | 142 mm | OE 66 | Non stérile | 25 pièces |
| 11395354 | 0,2 μm | - | OE 66 | Non stérile | 5 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11385344
Fournisseur
Cytiva
Code fournisseur
10403112
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
209.00€
204.00€ / 100 pièces
Économisez 5.00€
2% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
193.19 EUR valable jusqu'au 2026-09-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28025" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28025" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Préparation du cocktail de scintillation liquide pour les mesures du compteur à scintillation. Les membranes en acétate de cellulose Whatman™ sont très résistantes à la chaleur et peuvent filtrer des liquides et des gaz chauds.
- Faible capacité de liaison protéique
- Hydrophile
- Résistance aux solvants et résistance à la chaleur améliorée
- Peut être utilisé pour les liquides ou les gaz jusqu’à 180°C
- Stérilisable par n’importe quelle méthode sans sacrifier l’intégrité
Pour la filtration avec des solvants et des gaz aqueux ou alcooliques
Spécification
Spécification
| Matériau | Acétate de cellulose |
| Porosité | 0,8 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Débit | 16 s/100 ml/12,5 cmsup2/sup |
| Hydrophobicité | Hydrophile |
| Type de membrane | ST 68 |
| Nb par paquet | 100/boîte |
| Diamètre (impériale) | 1,85 in |
| Diamètre (métrique) | 47 mm |