Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en cellulose Whatman™
Code produit 11373065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
25 mm
28 mm
31 mm
33 mm
41 mm
75 mm
80 mm
Longueur (métrique):
60 mm
80 mm
100 mm
123 mm
250 mm
Épaisseur de paroi:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
3 mm
Qualité:
603
603T
Conditionnement:
25 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Longueur (métrique) Épaisseur de paroi Qualité unitSize
11373065 25 mm 60 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11363065 25 mm 100 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11323075 28 mm 80 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11303075 28 mm 100 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11310824 33 mm 80 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11373075 33 mm 100 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11383085 41 mm 123 mm 1,5 mm 603 25 pièces
11323095 75 mm 250 mm 2,5 mm 603 -
11323115 31 mm 80 mm 1 mm 603T 25 pièces
11333095 80 mm 250 mm 3 mm 603 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11373065 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10350215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    97.14€ / 25 pièces
    Économisez 4.86€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles dans de nombreuses tailles, ces cartouches d’extraction s’ajustent parfaitement dans les supports pour cartouches d’extraction et les appareils d’extraction automatisés. Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman™ sont fabriquées en cellulose haute qualité et offrent une rétention et une résistance mécanique remarquables.
Disponibles dans de nombreuses tailles, ces cartouches d’extraction s’ajustent parfaitement dans les supports pour cartouches d’extraction et les appareils d’extraction automatisés.Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman™ sont fabriquées en cellulose haute qualité et offrent une rétention et une résistance mécanique remarquables.
  • Pour les appareils d’extraction automatisés
  • Matériau en cellulose de haute qualité
  • Les dimensions correspondent exactement aux supports de cartouche d’extraction
Informations sur la commande
Lors du calcul des diamètres externes, une tolérance supplémentaire doit être prise en compte pour l’épaisseur de la paroi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les cartouches d’extraction en cellulose standard de grade 603 fabriquées à partir de cellulose de haute qualité sont disponibles dans une gamme de tailles.
Diamètre (impériale) intérieur 0,98 in
Diamètre (métrique) intérieur 25 mm
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 1,5 mm
À utiliser avec (application) Pour l’analyse des matières grasses ou des pesticides dans les denrées alimentaires et les sols ainsi que dans de nombreuses autres procédures qui impliquent une extraction solide-liquide
Qualité 603
À utiliser avec (équipement) Pour les appareils d’extraction automatisée
Longueur (impériale) 2,3 in
Longueur (métrique) 60 mm
Température max. (impériale) 248°F
Température max. (métrique) 130deg;C
Type de produit Cartouche d’extractio