Learn More
Cytiva Membrane en nitrate de cellulose Whatman™, grade NC45
Code produit 11355164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
100/paquet
25/boîte.
Lot de 50
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Stérilité Quantité Conditionnement
11355164 5 cm Non stérile 25/boîte. 25 pièces
11385284 2,5 cm Non stérile 100/paquet 100 pièces
11375164 4,7 cm Non stérile 100/paquet 100 pièces
11395284 5 cm Non stérile 100/paquet 100 pièces
11385164 9 cm Non stérile Lot de 50 50 pièces
11365164 10 cm Non stérile Lot de 50 50 pièces
11335164 11 cm Non stérile Lot de 50 50 pièces
11989197 4,7 cm Stérile 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11355164 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10401131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    293.00€ / 25 pièces
    Économisez 15.00€
    4% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Répartition très étroite de la taille des pores et faibles taux de matières extractibles.
  • Stabilité thermique améliorée
  • Résistance et flexibilité supérieures
  • Faible rétrécissement
  • Filtres blancs unis
  • Taille des pores : 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
Matériau (membrane) Nitrate de cellulose
Particle Retention 8 μm
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Élimination bactérienne en vrac (générale), analyse des sédiments (microbiologie et analyse de l’eau)
Qualité NC45
Hydrophobicité Hydrophile
Type de membrane unie
Quantité 25/boîte.
Température (impériale) en fonctionnement 176deg;F
Température (métrique) en fonctionnement 80deg;C
Type Filtre à membrane
Diamètre (impériale) 1,96 in
Diamètre (métrique) 5 cm