Learn More
Cytiva Membrane en nitrate de cellulose Whatman™, grade NC45
Product Code. 11375164
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
100/paquet
25/boîte.
Lot de 50
Unit Size:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) Stérilité Quantité Unit Size
11375164 4,7 cm Non stérile 100/paquet 100 pièces
11385284 2,5 cm Non stérile 100/paquet 100 pièces
11395284 5 cm Non stérile 100/paquet 100 pièces
11385164 9 cm Non stérile Lot de 50 50 pièces
11365164 10 cm Non stérile Lot de 50 50 pièces
11335164 11 cm Non stérile Lot de 50 50 pièces
11355164 5 cm Non stérile 25/boîte. 25 pièces
11989197 4,7 cm Stérile 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11375164 Supplier Cytiva Supplier No. 10401112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    224.00€ / 100 pièces
    Économisez 93.00€
    29% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Répartition très étroite de la taille des pores et faibles taux de matières extractibles.
  • Stabilité thermique améliorée
  • Résistance et flexibilité supérieures
  • Faible rétrécissement
  • Filtres blancs unis
  • Taille des pores : 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
Matériau (membrane) Nitrate de cellulose
Particle Retention 8 μm
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Élimination bactérienne en vrac (générale), analyse des sédiments (microbiologie et analyse de l’eau)
Qualité NC45
Hydrophobicité Hydrophile
Type de membrane unie
Quantité 100/paquet
Température (impériale) en fonctionnement 176deg;F
Température (métrique) en fonctionnement 80deg;C
Type Filtre à membrane
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 4,7 cm
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • NC45 membrane, nitrocellulose
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose