Learn More
Cytiva Membrane en nitrate de cellulose Whatman™, grade NC45
Code produit 11989197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
100/paquet
25/boîte.
Lot de 50
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Stérilité Quantité Conditionnement
11989197 4,7 cm Stérile 100/paquet 100 pièces
11385284 2,5 cm Non stérile 100/paquet 100 pièces
11375164 4,7 cm Non stérile 100/paquet 100 pièces
11395284 5 cm Non stérile 100/paquet 100 pièces
11385164 9 cm Non stérile Lot de 50 50 pièces
11365164 10 cm Non stérile Lot de 50 50 pièces
11335164 11 cm Non stérile Lot de 50 50 pièces
11355164 5 cm Non stérile 25/boîte. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11989197 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10401170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    224.00€ / 100 pièces
    Économisez 8.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Répartition très étroite de la taille des pores et faibles taux de matières extractibles.
  • Les filtres à membrane stériles éliminent le risque de contamination pouvant avoir un impact sur l’analyse
  • Résistance et flexibilité élevées
  • Conviennent parfaitement aux applications de séparation impliquant des particules jusqu’à 12 μm
  • Les résidus de filtration sont presque entièrement retenus par la surface de la membrane blanche lisse, ce qui permet une microscopie transparente et une récupération physique des dépôts
  • Une haute résistance et une grande flexibilité préservent l’intégrité des membranes
  • Conçus pour tolérer la manipulation rugueuse
  • Un faible niveau de substance extractible minimise la contamination des échantillons
  • Les applications pharmaceutiques, immunologiques, de culture de tissus biomédicaux et d’analyse de traces dépendent du fait que la filtration préserve l’intégrité de l’échantillon original
  • Choix idéal pour la préparation d’échantillons critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur blanc
Matériau (membrane) Nitrate de cellulose
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Élimination bactérienne en vrac (générale), analyse des sédiments (microbiologie et analyse de l’eau)
Qualité NC45
Hydrophobicité Hydrophile
Type de membrane unie
Quantité 100/paquet
Température (impériale) en fonctionnement 176deg;F
Température (métrique) en fonctionnement 80deg;C
Type Filtre à membrane
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 4,7 cm