Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™, paroi double de 2 mm
Code produit 11370714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
16 mm
22 mm
25 mm
26 mm
33 mm
43 mm
Longueur (métrique):
60 mm
80 mm
94 mm
123 mm
Conditionnement:
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Longueur (métrique) unitSize
11370714 22 mm 80 mm 25 pièces
11380714 33 mm 80 mm 25 pièces
10061634 43 mm 123 mm -
11343215 16 mm 60 mm 25 pièces
11363215 33 mm 94 mm 25 pièces
11383215 26 mm 60 mm 25 pièces
11353215 25 mm 80 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11370714 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2810228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    184.00€ / 25 pièces
    Économisez 7.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Les cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™ sont prévues pour différe
  • Utilisé dans une grande variété d’études d’extraction solide-liquide, y compris les analyses de lipides et de pesticides dans les échantillons d’aliments et de sol
  • Adapté à des températures jusqu’à 120°C (248°F)
  • Excellentes résistance mécanique et rétention
  • Épaisseur de paroi de 2 mm pour répondre aux besoins des applications
  • Double épaisseur pour plus de rigidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 Paquets
Description Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman du groupe GE sont fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Utilisées dans l’analyse de l’air et des gaz résiduaires.
Diamètre (métrique) intérieur 22 mm
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 2 mm
À utiliser avec (application) Analyse de l’air et des gaz résiduaires
À utiliser avec (équipement) Extracteur Soxhlet
Longueur (métrique) 80 mm
Température max. (métrique) 120°C
Rétention des particules 6 mu;m
Type de produit Cartouche d’extractio