Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™, paroi simple de 1 mm
Code produit 10536731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10 mm
18 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
43 mm
60 mm
Longueur (métrique):
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
180 mm
Conditionnement:
25 pièces
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Longueur (métrique) Conditionnement
10536731 22 mm 80 mm 25 pièces
11303225 22 mm 65 mm 25 pièces
11330704 26 mm 60 mm -
11310714 33 mm 80 mm 25 pièces
11350714 43 mm 123 mm 25 pièces
11310704 25 mm 100 mm 25 pièces
11390694 19 mm 90 mm -
11320714 33 mm 94 mm 25 pièces
11360714 60 mm 180 mm 25 pièces
11313225 25 mm 90 mm 25 pièces
11370704 30 mm 100 mm 25 pièces
11380704 30 mm 80 mm 25 pièces
11300714 33 mm 118 mm 25 pièces
11370694 10 mm 50 mm 25 pièces
11320704 25 mm 80 mm 25 pièces
11350704 28 mm 120 mm 25 pièces
11360704 28 mm 80 mm 25 pièces
11330714 37 mm 130 mm 25 pièces
11340714 41 mm 123 mm 25 pièces
11340704 28 mm 100 mm 25 pièces
11323225 26 mm 100 mm 25 pièces
11390704 33 mm 100 mm 25 pièces
10419111 18 mm 55 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 10536731 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 2800228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    111.17€ / 25 pièces
    Économisez 6.83€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Les cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™ sont prévues pour différe
  • Utilisé dans une grande variété d’études d’extraction solide-liquide, y compris les analyses de lipides et de pesticides dans les échantillons d’aliments et de sol
  • Adapté à des températures jusqu’à 120°C (248°F)
  • Excellentes résistance mécanique et rétention
  • L’épaisseur de paroi des cartouches d’extraction standard est de 1 mm pour répondre aux besoins des applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 Paquets
Description Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman du groupe GE sont fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Utilisées dans l’analyse de l’air et des gaz résiduaires.
Diamètre (métrique) intérieur 22 mm
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 1 mm
À utiliser avec (application) Analyse de l’air et des gaz résiduaires
À utiliser avec (équipement) Extracteur Soxhlet
Longueur (métrique) 80 mm
Température max. (métrique) 120°C
Rétention des particules 10 mu;m
Type de produit Cartouche d’extractio