Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™, paroi simple de 1 mm
Description
Fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Les cartouches d’extraction Soxhlet en cellulose Whatman™ sont prévues pour différe
- Utilisé dans une grande variété d’études d’extraction solide-liquide, y compris les analyses de lipides et de pesticides dans les échantillons d’aliments et de sol
- Adapté à des températures jusqu’à 120°C (248°F)
- Excellentes résistance mécanique et rétention
- L’épaisseur de paroi des cartouches d’extraction standard est de 1 mm pour répondre aux besoins des applications
Specifications
Specifications
| Quantité | 25 Paquets |
| Description | Les cartouches d’extraction en cellulose Whatman du groupe GE sont fabriquées à partir de fibres de coton et de cellulose alpha haute qualité pour une utilisation haute performance dans les systèmes d’extraction Soxhlet automatisés. Utilisées dans l’analyse de l’air et des gaz résiduaires. |
| Diamètre (métrique) intérieur | 33 mm |
| Matériau | Cellulose |
| Épaisseur de paroi | 1 mm |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’air et des gaz résiduaires |
| À utiliser avec (équipement) | Extracteur Soxhlet |
| Longueur (métrique) | 118 mm |
| Température max. (métrique) | 120°C |
| Rétention des particules | 10 mu;m |
| Show More |