Learn More
Cytiva Papiers de chromatographie Whatman™ - Grade 2727 : Rond
Code produit 11388884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur du film:
1,4 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur du film unitSize
11388884 1,4 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11388884 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10382514
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la séparation de très grandes quantités de substance
Épaisseur : 1,40 mm
Débit : 180 mm/30 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 18,5 cm
Épaisseur du film 1,4 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation de très grandes quantités de substance
Qualité 2727 Chr
Matériau Cellulose
Débit 180 mm/30 min.