Learn More
Cytiva Égouttoir Whatman™ pour cartes de prélèvement Protein Saver 903
Click to view available options
Comprend:
Autocollant Velcro pour montage
Autocollant de montage non inclus
Conditionnement:
10 pièces
Description
Air-dries blood specimens in a suspended horizontal position. Whatman™ Drying Rack for 903 Protein Saver Card is easily assembled and can be affixed to a wall or counter top with optional hook-and-loop stickers.
- À utiliser avec des cartes de diagnostic néonatal humain
- Marquage CE
- Peut accueillir plusieurs cartes de prélèvement à la fois
Spécification
Spécification
| Comprend | Autocollant Velcro pour montage |
| Type de produit | Rack de séchage |
| À utiliser avec (équipement) | Carte de prélèvement de protéines 903 |
| Quantité | 10/boîte |