Learn More
Cytiva Cartouche d’extraction Whatman™ pour DIONEX ASE 200
Code produit. 11979237
Click to view available options
Épaisseur de paroi:
1 mm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11979237
Marque: Cytiva 10350106
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes résistance mécanique et rétention
  • Produit à partir de linter de coton cellulose alpha de haute qualité
  • Des résultats d’analyse fiables et reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cartouches d’extraction pour cellule d’extraction DIONEX ASE 200
Capacité (impériale) 0,37 oz.
Capacité (métrique) 11 mL
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 1 mm
À utiliser avec (application) Pour une excellente résistance mécanique et une excellente rétention
Qualité 603
À utiliser avec (équipement) Pour cellule d’extraction Dionex Ase 200
Température max. (impériale) 248°F
Température max. (métrique) 130deg;C
Type de produit Cartouche d’extractio