Learn More
Cytiva Sachets pour échantillons à feuille de métal protectrice
Code produit 11984265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Fermeture à glissière
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
11984265 Fermeture à glissière 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11984265 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10534321
En stock
Pour une utilisation avec des cartes Protein Saver 903
  • Fermeture Éclair
  • Refermable
  • Pour les cartes de 95 x 130 mm
  • Pour une utilisation avec des cartes Protein Saver 903
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Refermable
Type de bouchon Fermeture à glissière
À utiliser avec (équipement) Cartes de prélèvement Protein Saver 903, 95 x 130 mm
Type de produit Sachet d’échantillonnage