Learn More
Cytiva™ Papier de transfert de gel de grade GB003 Whatman™
Code produit 12415272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
140 mm
150 mm
Largeur (métrique):
100 mm
110 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
12415272 150 mm 100 mm 100 pièces
10646294 140 mm 110 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12415272 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 10427805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.60€
    42.45€ / 100 pièces
    Économisez 3.15€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Papier épais idéal pour la lyse / dénaturation de colonie ou élévateurs de plaque et transferts Western
  • Fort pouvoir absorbant
  • Cellulose pure
  • Aucune contamination pendant les transferts
  • Pour techniques de chromatographie et de transfert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 100 mm
À utiliser avec (application) Convient à (lyse / dénaturation de colonie ou élévateurs de plaque et transferts Western)
Format Sheet
Matériau Cellulose
Dimensions (LxW) 10 x 15 cm
Qualité GB003