Learn More
Cytiva Papier de transfert de gel de grade GB003 Whatman™
Description
- Fort pouvoir absorbant
- Cellulose pure
- Aucune contamination pendant les transferts
- Pour techniques de chromatographie et de transfert
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient à (lyse / dénaturation de colonie ou élévateurs de plaque et transferts Western) |
| Format | Sheet |
| Matériau | Cellulose |
| Dimensions (LxW) | 10 x 15 cm |
| Qualité | GB003 |