Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™, grade 603G
Code produit 11363095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23,8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Longueur (métrique):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Épaisseur de paroi:
1 mm
1,5 mm
Conditionnement:
25 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Longueur (métrique) Épaisseur de paroi unitSize
11363095 16 mm 50 mm 1 mm 25 pièces
11303105 25 mm 100 mm 1,5 mm 25 pièces
11373095 19 mm 90 mm 1 mm 25 pièces
11383095 22 mm 80 mm 1,5 mm 25 pièces
11353105 30 mm 100 mm 1,5 mm 25 pièces
11343105 28 mm 60 mm 1,5 mm 25 pièces
11383105 33 mm 94 mm 1,5 mm 25 pièces
11363105 33 mm 100 mm 1,5 mm 25 pièces
11393105 35 mm 150 mm 1,5 mm 25 pièces
11393095 23,8 mm 68 mm 1,5 mm 25 pièces
11373105 33 mm 118 mm 1,5 mm 25 pièces
11353095 10 mm 38 mm 1 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11363095 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10371005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    193.00€ / 25 pièces
    Économisez 8.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conception souple pour une utilisation dans une vaste gamme d’appareils Soxhlet disponibles sur le marché. Les cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™ sont conçues pour des applications telles que l’analyse de gaz chauds et acides, l’analyse de résidus de pesticides, la détermination de la teneur en huiles / graisses dans les denrées alimentaires, et l’analyse des huiles et des graisses dans les déchets solides.
  • Résistant à des températures allant jusqu'à 500 °C (932 °F)
  • Fabriqué avec des parois d'une épaisseur minimale de 1 à –1,5 mm
  • Applications avec cartouche d’extraction Soxhlet en verre standard
  • Cosse en fibre de verre borosilicatée 603G avec liant inorganique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les cartouches d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique Whatman GE sont conçues de manière flexible pour être utilisées dans une gamme complète d’appareils Soxhlet disponibles dans le commerce.
Diamètre (impériale) intérieur 0,63 po
Diamètre (métrique) intérieur 16 mm
Matériau Fibres en verre borosilicaté
Épaisseur de paroi 1 mm
À utiliser avec (application) Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides.
Qualité 603G
À utiliser avec (équipement) Extracteur Soxhlet
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 50 mm
Température max. (métrique) 500 °C
Type de produit Cartouche d’extractio