Learn More
Cytiva Whatman™ Papier filtre en microfibres de verre de grade 6
Code produit 11325264
Change view
Click to view available options
Format:
Disque
Feuille
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
50 mm
55 mm
70 mm
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
200 mm
240 mm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Dimensions (L x l):
610 x 620 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Diamètre (métrique) unitSize Dimensions (L x l)
11325264 Disque 110 mm - -
11385254 Disque 50 mm 200 pièces -
11305264 Disque 70 mm 100 pièces -
11395254 Disque 55 mm 100 pièces -
11315264 Disque 90 mm 100 pièces -
11335264 Disque 125 mm 100 pièces -
11345264 Disque 150 mm 100 pièces -
11355264 Disque 185 mm - -
11375264 Disque 240 mm - -
11365264 Disque 200 mm 100 pièces -
11305274 Disque 100 mm 100 pièces -
11395264 Disque 47 mm 200 pièces -
11385264 Disque 25 mm 200 pièces -
11315274 Feuille - 100 pièces 610 x 620 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11325264 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10370006
Capture les plus petites particules sans se fragiliser. Le papier filtre Whatman™ en microfibre de verre de grade 6 peut également être utilisé pour la détermination des substances filtrables et des résidus après combustion ou pour l’analyse des mil
Convient à l’analyse de l’eau et des eaux usées, grâce à la rétention des particules extrêmement fines et à sa résistance renforcée.
    • Efficacité de rétention du filtre submicronique pour capturer des particules très petites
    • Liant inorganique pour une résistance renforcée
    • Résistance à une température maximale de 500°C
    • Peut être utilisé comme préfiltre pour les échantillons denses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Disque
Matériau Verre borosilicaté
Particle Retention <1 μm
Vitesse de filtration 40 s/100 ml/po2
Débit Lent
Qualité GF 6
Quantité 100/paquet
Épaisseur (métrique) 350 μm
Diamètre (impériale) 4,33 in
Diamètre (métrique) 110 mm
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • FILTER GLASS CIRCLE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.