Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 1 Chr
Code produit 10671193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
21,3 cm
30 cm
58 cm
100 m
Largeur (métrique):
1 cm
3,0 cm
5.0 cm
10.0 cm
10 cm
11 cm
15.0 cm
68 cm
Format:
Bande
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Format Conditionnement
10671193 21,3 cm 11 cm Bande 100 pièces
10612102 100 m 1 cm Rouleau 1 pièce
11380724 30 cm 10 cm Feuille 100 pièces
10062131 100 m 3,0 cm Rouleau 1 pièce
11370724 100 m 15.0 cm Rouleau 1 pièce
11919317 58 cm 68 cm Feuille 100 pièces
10153831 100 m 5.0 cm Rouleau 1 pièce
10575361 100 m 10.0 cm Rouleau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10671193 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 3001964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    111.10€ / 100 pièces
    Économisez 9.90€
    8% de réduction
En stock
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques. Le papier de chromatographie en cellulose Whatman™ grade 1 Chr est un papier de 0,18 mm d’épaisseur à surface lisse avec un débit linéaire (eau) de 130 mm / 30 min.
Garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.Le papier de chromatographie en cellulose Whatman™ de grade 1 Chr est un papier de 0,18 mm d’épaisseur à surface lisse avec un débit linéaire (eau) de 130 mm / 30 min.
Papier de chromatographie standard World : papier de 18 mm pour séparations analytiques générales, disponible en rouleaux, feuilles ou bandes.
  • Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
  • Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie.
  • Largement utilisé pour le transfert de protéines et d’acides nucléiques.
  • Bonne résolution pour les séparations analytiques générales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau chromatographique de cellulose 1 Chr est un papier de 0,18 mm destiné aux séparations analytiques générales.
Dimensions (L x l) 11 x 21,3 cm (4,3 x 8,38 po.)
Épaisseur du film 0,18 mm
Finition Lisse
À utiliser avec (application) Séparations analytiques générales, transfert des protéines et des acides nucléiques
Format Bande
Qualité Qualité 1 Chr
Longueur (impériale) 8,4 in
Matériau Linters de coton haute qualité
Largeur (impériale) 4,3 in
Largeur (métrique) 11 cm
Débit 130 mm/30 min.
Longueur (métrique) 21,3 cm