Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 1
Description
- Rétention des particules : >11 μm
- Porosité : moyenne
- Vitesse de filtration† : ASTM™, 40 s ; Herzberg, 150 s.
- Surface : lisse
Spécification
Spécification
| Format | Rouler |
| Matériau | Cellulose |
| Porosité | 11 μm, Moyenne |
| Vitesse de filtration | 150 s |
| Débit | Moyenne |
| Qualité | 1 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Épaisseur (métrique) | 180 μm |
| Dimensions (L x l) | 470 x 1000 mm |
| Longueur (métrique) | 470 mm |
| Afficher plus |