Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif résistant à l’humidité Whatman™ de grade 114 : Feuilles
Code produit 11340414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
22,8 x 22,8 po. (580 x 580 mm)
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11340414 22,8 x 22,8 po. (580 x 580 mm) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11340414 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 1114930
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Papier grossier avec surface lisse ou crêpée
  • Ont une forte résistance à l’humidité en raison de l'ajout d'une petite quantité de résine chimiquement stable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Feuille
Particle Retention >25 μm
Vitesse de filtration 38 s
À utiliser avec (application) Utilisé pour les grosses particules et les précipités gélatineux.
Qualité 541
Porosité Grossière
Dimensions (L x l) 22,8 x 22,8 po. (580 x 580 mm)
Longueur (impériale) 22,8 in
Longueur (métrique) 580 mm
Largeur (impériale) 22,8 in
Largeur (métrique) 580 mm