Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Whatman™ Grade 17 Chr
Code produit 11909197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
22 cm
30 cm
57 cm
Largeur (métrique):
2,5 cm
46 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 PCS
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Format Conditionnement
11909197 30 cm 2,5 cm Rouleau 1 PCS
10622245 22 cm 2,5 cm Feuille 100 pièces
11308854 57 cm 46 cm Feuille 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11909197 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 3017621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.35€
    91.86€ / 1 pièces
    Économisez 7.49€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Le rouleau de chromatographie en cellulose 17 Chr est un papier très absorbant de 0,92 mm destiné à la chromatographie préparative sur papier et à l’électrophorèse.
  • Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
  • Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie. Ceci garantit la capillarité et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.
  • également souvent utilisé dans la transfert des protéines et des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le rouleau de chromatographie en cellulose 17 Chr est un papier très absorbant de 0,92 mm destiné à la chromatographie préparative sur papier et à l’électrophorèse.
Dimensions (L x l) 2,5 cm x 30 m (0,98 po x 98,4 pi)
Épaisseur du film 0,92 mm
À utiliser avec (application) Transfert de protéines et d’acides nucléiques, chromatographie préparative et électrophorèse
Format Rouleau
Qualité Qualité 17 Chr
Longueur (impériale) 98,4 ft
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 0,98 in
Largeur (métrique) 2,5 cm
Débit 190 mm/30 min.
Longueur (métrique) 30 cm