Learn More
Cytiva Papiers de pesée de grade 2122 Whatman™
Code produit 10499001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
Largeur (métrique):
100 mm
150 mm
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
10499001 150 mm 150 mm 500 pièces
11365254 100 mm 100 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10499001 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10347890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    137.80€ / 500 pièces
    Économisez 49.20€
    26% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En pergamine. Les papiers de pesée de grade 2122 Whatman™ offrent un excellent transfert quantitatif à partir du papier. Une surface brillante confirme un transfert complet.
En pergamine. Les papiers de pesée de grade 2122 Whatman™ offrent un excellent transfert quantitatif à partir du papier. Une surface brillante confirme un transfert complet.
Permettent le transfert des échantillons vers des balances sans ajouter de substances indésirables susceptibles d’avoir un impact sur les résultats analytiques.
  • La surface lisse permet aux échantillons de glisser facilement et de ne pas être conservés sur le papier.
  • Le papier pergamine brillant permet de déterminer visuellement que l’échantillon entier a été enlevé.
  • Extrêmement fin (0,03 mm) et léger (40 g/m2) pour un transport sûr et sécurisé des échantillons.
  • Pas de colle ni d’additifs (sans résidus).
Contient un niveau élevé d’azote et ne doit pas être utilisé dans l’analyse de Kjeldahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau Papier
Forme Carré
Type Papier de pesée
À utiliser avec (équipement) Balance
Épaisseur 0,03 mm
Dimensions (L x l) 5,9 x 5,9 po (150 x 150 mm)
Longueur (impériale) 5,9 in
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (impériale) 5,9 in
Largeur (métrique) 150 mm
Poids (métrique) 40 g/m2