Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Grade 3MM Chr Whatman™ : Cercles
Code produit 11312875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
2,4 cm
2,5 cm
Matériau:
Cellulose
Linter de coton
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Matériau unitSize
11312875 2,5 cm Cellulose 100 pièces
11340444 2,4 cm Linter de coton 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312875 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 1030025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.45€
    16.88€ / 100 pièces
    Économisez 0.57€
    3% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour l’électrophorèse
Généralement fabriqué et testé pour les techniques chromatographiques, ce qui assure la pénétration capillaire et l’uniformité de l’action capillaire.
  • Cellulose pure produite entièrement à partir de linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
  • Épaisseur : 0,34mm
  • Débit de 130 mm / 30 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les cercles chromatographiques de cellulose grade 3 mm Chr sont un papier de 0,34 mm pour chromatographie et électrophorèse générales.
Dimensions (L x l) 2,5 cm (0,98 po)
Épaisseur du film 0,34 mm
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie et l’électrophorèse générales
Format Rond
Qualité Grade 3 mm Chr
Matériau Cellulose
Débit 130 mm/30 min.
Longueur (métrique) 2,5 cm