Learn More
Cytiva Papier chromatographique de cellulose Grade 3MM Chr Whatman™ : Feuilles
Code produit 10085370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
31,5 cm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10085370 31,5 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10085370 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 3030335
En stock
Utilisé pour l’électrophorèse
Généralement fabriqué et testé pour les techniques chromatographiques, ce qui assure la pénétration capillaire et l’uniformité de l’action capillaire.
  • Cellulose pure produite entièrement à partir de linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif.
  • Taille : 31,5 x 35,5cm
  • Épaisseur : 0,34mm
  • Débit de 130 mm / 30 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Papier 3 MM Chr Whatman de 0,34 mm d’épaisseur moyenne
Dimensions (L x l) 31,5 x 33,5 cm (12,4 x 13,9 po.)
Épaisseur du film 0,34 mm
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie et l’électrophorèse générales
Format Feuille
Qualité 3 MM Chr
Longueur (impériale) 12,4 in
Matériau Cellulose
Largeur (impériale) 13,9 in
Largeur (métrique) 33,5 cm
Débit 130 mm/30 min.
Longueur (métrique) 31,5 cm